Acerca de este artículo
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10+
Inchi Key
HVKCEFHNSNZIHO-MHWRWJLKSA-N
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?