MilliporeSigma
BDPH9BCC2E2C
Bide Pharmatech
Ethyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H7O2N3
Número CAS:
Peso molecular:
141.13
MDL number:
Inchi Code
1S/C5H7N3O2/c1-2-10-5(9)4-6-3-7-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,6,7,8)
Inchi Key
DHZYWCBUDKTLGD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)