MilliporeSigma
BDPH9BCC6B61
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-(hexyloxy)benzene
Sinónimos:
1-bromo-4-(hexyloxy)benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H17O1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
257.17
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H17BrO/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9H,2-5,10H2,1H3
Inchi Key
GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-4-(hexyloxy)benzene
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)