MilliporeSigma
BDPH9BCC6E07
Bide Pharmatech
(Chlorodifluoromethoxy)benzene
Sinónimos:
[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H5O1Cl1F2
Número CAS:
Peso molecular:
178.57
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
UCFJMYVFTUOACF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Chlorodifluoromethoxy)benzene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)