MilliporeSigma
BDPH9BCC7939
Bide Pharmatech
5-Ethynylbenzofuran
Sinónimos:
5-ethynyl-1-benzofuran
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H6O1
Número CAS:
Peso molecular:
142.16
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H6O/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h1,3-7H
Inchi Key
NFOIHYYIUMHKKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Ethynylbenzofuran
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)