MilliporeSigma
BDPH9BCC7E93
Bide Pharmatech
4-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]morpholine
Sinónimos:
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]morpholine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H16O2N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
286.17
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c13-11-1-3-12(4-2-11)16-10-7-14-5-8-15-9-6-14/h1-4H,5-10H2
Inchi Key
SWXZUUKQIQPHIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)