MilliporeSigma
BDPH9BCC88DE
Bide Pharmatech
(3-Chlorophenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide
Sinónimos:
2-[(3-chlorophenyl)hydrazono]malononitrile
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H5N4Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
204.62
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Inchi Key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)