MilliporeSigma
BDPH9BCC9374
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-fluorodibenzo[b,d]furan
Sinónimos:
12-bromo-13-fluoro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2,4,6,10,12-hexaene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H6O1Br1F1
Número CAS:
Peso molecular:
265.08
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H6BrFO/c13-8-5-6-10-11(12(8)14)7-3-1-2-4-9(7)15-10/h1-6H
Inchi Key
XHAMAQQPOFHFFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-1-fluorodibenzo[b,d]furan
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)