MilliporeSigma
BDPH9BCC95B9
Bide Pharmatech
3,6-Dichlorobenzene-1,2-diamine
Sinónimos:
3,6-dichloro-1,2-benzenediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H6N2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
GCGFESBSSZSYHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,6-Dichlorobenzene-1,2-diamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)