MilliporeSigma
BDPH9BCC9862
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Sinónimos:
3-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H4O2Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
224.57
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-6-3-5(4-13)1-2-7(6)14-8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
SDBUQQVMQXOGBO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)