MilliporeSigma
BDPH9BCC9D67
Bide Pharmatech
Dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
Sinónimos:
dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H6O4Cl4
Número CAS:
Peso molecular:
331.97
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3
Inchi Key
NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)