MilliporeSigma
BDPH9BCCAA2E
Bide Pharmatech
4-(Oxazol-5-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
Sinónimos:
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O3N1Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
243.67
MDL number:
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3S/c10-15(12,13)8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-14-9/h1-6H
Inchi Key
QCGUTLAPXWBIMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)