MilliporeSigma
BDPH9BCCAAA8
Bide Pharmatech
1-Cyclohexylpropan-2-amine hydrochloride
Sinónimos:
1-cyclohexyl-2-propanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H20N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
177.72
MDL number:
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;/h8-9H,2-7,10H2,1H3;1H
Inchi Key
PPXNTFHIFWDWGS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off white powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)