MilliporeSigma
BDPH9BCCACA2
Bide Pharmatech
3,3-Diethoxy-1-propanol
Sinónimos:
3,3-diethoxy-1-propanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
148.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Diethoxy-1-propanol
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)