Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C6H5Br2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Inchi Key
RVNUUWJGSOHMRR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to brown to black or gray powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dibromoaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?