MilliporeSigma
BDPH9BCCCBE8
Bide Pharmatech
Ethyl 2-acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Sinónimos:
ethyl (acetyloxy)(diethoxyphosphoryl)acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H19O7P1
Número CAS:
Peso molecular:
282.23
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3
Inchi Key
QHQNXSICNKWLOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)