MilliporeSigma
BDPH9BCCCCBD
Bide Pharmatech
1-Formylcyclopropane-1-carbonitrile
Sinónimos:
1-formylcyclopropane-1-carbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H5O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
95.1
MDL number:
Inchi Code
1S/C5H5NO/c6-3-5(4-7)1-2-5/h4H,1-2H2
Inchi Key
ZVJZAKIRDRMLDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)