MilliporeSigma
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
Sinónimos:
1-heptanol
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H16O1
Número CAS:
Peso molecular:
116.2
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)