MilliporeSigma
BDPH9BCCD6BD
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Sinónimos:
2-bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H7O1N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
203.04
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
ZMXFLZUNHINXLA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)