MilliporeSigma
BDPH9BCCE1C8
Bide Pharmatech
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Sinónimos:
2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H6O2N3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
175.57
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Inchi Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
71-74C
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)