MilliporeSigma
BDPH9BCCE552
Bide Pharmatech
tert-Butyl ((2-cyanopyrimidin-4-yl)methyl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl ((2-cyanopyrimidin-4-yl)methyl)carbamate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Inchi Code
1S/C11H14N4O2/c1-11(2,3)17-10(16)14-7-8-4-5-13-9(6-12)15-8/h4-5H,7H2,1-3H3,(H,14,16)
Inchi Key
MFZHKUAKCWSLKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)