MilliporeSigma
BDPH9BCCE5F2
Bide Pharmatech
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Sinónimos:
5-chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H3N3Cl1I1
Número CAS:
Peso molecular:
279.47
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-4-2-1-3-5(9-4)6(8)11-10-3/h1-2H,(H,10,11)
Inchi Key
GJYMAUPNXHZFIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)