Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C5H3I2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Inchi Key
ZCXLAJCAJAMPHC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Diiodopyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?