MilliporeSigma
BDPH9BCCFA5D
Bide Pharmatech
5-(3,5-Difluorobenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Sinónimos:
5-(3,5-difluorobenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H7N3S1F2
Número CAS:
Peso molecular:
227.24
MDL number:
Inchi Code
1S/C9H7F2N3S/c10-6-1-5(2-7(11)4-6)3-8-13-14-9(12)15-8/h1-2,4H,3H2,(H2,12,14)
Inchi Key
OCWLFDMIHBVMFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)