MilliporeSigma
BDPH9BCCFF1E
Bide Pharmatech
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-amine
Sinónimos:
4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-amine
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5N4Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
168.59
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,8H2,(H,9,10,11)
Inchi Key
KAUCHHKKEDFVMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)