MilliporeSigma
BDPH9BCD01DF
Bide Pharmatech
5-Bromo-2,3-dimethylpyrazine
Sinónimos:
5-bromo-2,3-dimethylpyrazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H7N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
187.04
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
Inchi Key
LACACUPDGFABKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2,3-dimethylpyrazine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)