Saltar al contenido
BDPH9BCD0D99
Bide Pharmatech
4-Methyl-3-phenylpyridine
Sinónimos:
4-methyl-3-phenylpyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H11N1
Número CAS:
Peso molecular:
169.23
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-7-8-13-9-12(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Inchi Key
YDJITZMUZXZCBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-3-phenylpyridine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
hstatements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)