Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-8(2)6(9)4-3-5-7(10)11/h3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
Inchi Key
IFPUIUKCHWNXJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(Dimethylamino)-5-oxopentanoic acid
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?