Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C35H33F3NO7PS/c1-43-25-15-11-21(12-16-25)29-19-23-7-3-5-9-27(23)31-32-28-10-6-4-8-24(28)20-30(22-13-17-26(44-2)18-14-22)34(32)46-47(40,45-33(29)31)39-48(41,42)35(36,37)38/h11-20H,3-10H2,1-2H3,(H,39,40)
Inchi Key
RXLOACMJQMXVPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?