MilliporeSigma
BDPH9BCD16EC
Bide Pharmatech
2-Cyano-N-(prop-2-yn-1-yl)acetamide
Sinónimos:
2-cyano-N-(2-propynyl)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H6O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
122.13
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H6N2O/c1-2-5-8-6(9)3-4-7/h1H,3,5H2,(H,8,9)
Inchi Key
UWMHFSKISKQAEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)