MilliporeSigma
BDPH9BCD1CCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Sinónimos:
4-chloro-6-methoxy-1-indanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9O2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
196.63
MDL number:
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-13-6-4-8-7(9(11)5-6)2-3-10(8)12/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
AXWJUEOGJHUJMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)