MilliporeSigma
BDPH9BCD234A
Bide Pharmatech
Hexadecane
Sinónimos:
hexadecane
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H34
Número CAS:
Peso molecular:
226.45
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Inchi Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white Liquid or Solid
Melting Point
18C at mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)