MilliporeSigma
BDPH9BCD29F0
Bide Pharmatech
Ethyl 5-methylnicotinate
Sinónimos:
ethyl 5-methylnicotinate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-4-7(2)5-10-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
CLGKEUKISVVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 5-methylnicotinate
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)