MilliporeSigma
BDPH9BCD2BD1
Bide Pharmatech
3-Amino-6-bromo-2-methylbenzoic acid
Sinónimos:
3-amino-6-bromo-2-methylbenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O2N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
230.06
MDL number:
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-4-6(10)3-2-5(9)7(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
PMGRACQWMRSOEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)