MilliporeSigma
BDPH9BCD2DE0
Bide Pharmatech
(2-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
Sinónimos:
2-(cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H13O3B1
Número CAS:
Peso molecular:
192.02
MDL number:
Inchi Code
1S/C10H13BO3/c12-11(13)9-3-1-2-4-10(9)14-7-8-5-6-8/h1-4,8,12-13H,5-7H2
Inchi Key
FWFQJSWJLZPMAL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)