MilliporeSigma
BDPH9BCD2F72
Bide Pharmatech
4-Ethynylpicolinaldehyde
Sinónimos:
4-ethynyl-2-pyridinecarbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H5O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
MDL number:
Inchi Code
1S/C8H5NO/c1-2-7-3-4-9-8(5-7)6-10/h1,3-6H
Inchi Key
JZXMFQRDHALHMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethynylpicolinaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)