Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-8-7-13-12-6-10-4-2-3-9(10)5-11(8)12/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3
Inchi Key
GVWKHGHCSBQTDZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-2H-indeno[5,6-b]furan
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?