MilliporeSigma
BDPH9BCD34FF
Bide Pharmatech
N-Cyclopropylpyridin-4-amine
Sinónimos:
N-cyclopropyl-4-pyridinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
MDL number:
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-2-7(1)10-8-3-5-9-6-4-8/h3-7H,1-2H2,(H,9,10)
Inchi Key
RADOGDWKQXHRKW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Cyclopropylpyridin-4-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)