MilliporeSigma
BDPH9BCD36BB
Bide Pharmatech
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Sinónimos:
bismuth(3+) tris(trifluoromethanesulfonate)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C3O9S3F9Bi1
Número CAS:
Peso molecular:
656.19
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)