MilliporeSigma
BDPH9BCD3B2D
Bide Pharmatech
2-(Thiophen-2-yl)pyridine
Sinónimos:
2-(2-thienyl)pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H7N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
161.23
MDL number:
Inchi Code
1S/C9H7NS/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11-9/h1-7H
Inchi Key
QLPKTAFPRRIFQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Thiophen-2-yl)pyridine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)