MilliporeSigma
BDPH9BCD3C07
Bide Pharmatech
4-Methoxybenzo[d]isothiazol-3-amine
Sinónimos:
4-methoxybenzo[d]isothiazol-3(2H)-imine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O1N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
180.23
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-3-2-4-6-7(5)8(9)10-12-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
ZMIMCZXQNAIZQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)