MilliporeSigma
BDPH9BCD475C
Bide Pharmatech
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Sinónimos:
2-chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H2N1Cl1F2
Número CAS:
Peso molecular:
173.55
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-7-4(3-11)5(9)1-2-6(7)10/h1-2H
Inchi Key
AREWFYUZFHLWNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)