MilliporeSigma
BDPH9BCD4BED
Bide Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)butane-1,3-dione
Sinónimos:
(3Z)-4-(4-bromophenyl)-4-hydroxy-3-buten-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9O2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
241.08
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c1-7(12)6-10(13)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
GIKXMINIUUFRFD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Bromophenyl)butane-1,3-dione
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)