MilliporeSigma
BDPH9BCD53BD
Bide Pharmatech
(4-Chloro-3-formylphenyl)boronic acid
Sinónimos:
(4-chloro-3-formylphenyl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H6O3Cl1B1
Número CAS:
Peso molecular:
184.39
MDL number:
Inchi Code
1S/C7H6BClO3/c9-7-2-1-6(8(11)12)3-5(7)4-10/h1-4,11-12H
Inchi Key
KRAAFMSZJGQITE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)