MilliporeSigma
BDPH9BCD53E2
Bide Pharmatech
(2-Methylbenzo[d]oxazol-6-yl)methanol
Sinónimos:
(2-methyl-1,3-benzoxazol-6-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
163.18
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-6-10-8-3-2-7(5-11)4-9(8)12-6/h2-4,11H,5H2,1H3
Inchi Key
SFCHIWNAOMJWLM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)