MilliporeSigma
BDPH9BCD6058
Bide Pharmatech
9,10-Dimethoxy-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
Sinónimos:
9,10-dimethoxy-5H,6H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H18O4N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
371.82
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Inchi Key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)