MilliporeSigma
BDPH9BCD7DFC
Bide Pharmatech
6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Sinónimos:
6-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H6O1N2F2
Número CAS:
Peso molecular:
160.12
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-1-2-4(9)10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
Inchi Key
QMOFLAKXMLKVTC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)