MilliporeSigma
BDPH9BCD8353
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Sinónimos:
4-bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H3O1Cl1Br1F3
Número CAS:
Peso molecular:
275.45
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Inchi Key
WSENYRJAJFHXQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)