Saltar a
BDPH9BCD84FB
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Sinónimos:
6-bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O1N3Br1
Número CAS:
Peso molecular:
252.07
MDL number:
El producto BDPH9BCD84FB no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c1-14-8-2-7(10)5-13-9(8)6(3-11)4-12-13/h2,4-5H,1H3
Inchi Key
JTEWRYBKHXGXHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)