Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-6-4-8-7(11-5-6)2-1-3-10-8/h1-5H
Inchi Key
BZQSONYBXCNVHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-1,5-naphthyridine
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?